1-Benzyl-3-pyrroline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Benzyl-2,5-dihydropyrrole
436770010 436770050
ACRO436770010EA 35.9 EUR
ACRO436770010 ACRO436770050
1-Benzyl-3-pyrroline 97%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formula: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
Pto. Ebullición: 92 °C (1hPa)
Densidad: 0,837 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012324
Núm. CAS: 6913-92-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %