Amonio dihidrogenofosfato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
436790250 436791000 436795000
ACRO436790250EA 63.6 EUR
ACRO436790250 ACRO436791000 ACRO436795000
Amonio dihidrogenofosfato 99.999% (trace metals basis)
Amonio dihidrogenofosfato
Formula: NH₄H₂PO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003396
Núm. CAS: 7722-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Titration with NaOH ≥97.5 %