Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436840010 436840050
ACRO436840010EA 234 EUR
ACRO436840010 ACRO436840050
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. de fusión: 138,4…141.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02181193
Núm. CAS: 402-69-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 142 °C
Water ≤1.0 %
HPLC ≥96.0 %