2-Bromo-5-iodopiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
436850050 436850250
ACRO436850050EA 80.3 EUR
ACRO436850050 ACRO436850250
2-Bromo-5-iodopiridina 97%
2-Bromo-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
MW: 283,89 g/mol
Pto. de fusión: 123…123,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095201
Núm. CAS: 73290-22-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light pink to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥96.0 %