Pirazinacarbonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436920100 436920500
ACRO436920100EA 25.4 EUR
ACRO436920100 ACRO436920500
Pirazinacarbonitrilo 99%
Pirazinacarbonitrilo
Formula: C₅H₃N₃
Pto. Ebullición: 90…93 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,174 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049361
Núm. CAS: 19847-12-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %