Sodio tiosulfato pentahidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
436940250 436941000
ACRO436940250EA 178 EUR
ACRO436940250 ACRO436941000
Sodio tiosulfato pentahidrato 99.999% (trace metals basis)
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. de fusión: 48,5 °C
Densidad: 1,72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥98.5 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm