Potasio bromuro 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
436950100
436950500
ACRO436950100EA
130
EUR
ACRO436950100
ACRO436950500
Potasio bromuro 99.999% (trace metals basis)
Potasio bromuro
Formula:
KBr MW: 119 g/mol Pto. Ebullición: 1435 Pto. de fusión: 734 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011358 Núm. CAS: 7758-02-3 Índice Merck: 13,07701 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | 33 % (K) Typical |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |