Manganeso (II) óxido 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Manganeso óxido, Óxido de manganeso
436970010 436970100
ACRO436970010EA 41.6 EUR
ACRO436970010 ACRO436970100
Manganeso (II) óxido 99.99% (trace metals basis)
Manganeso (II) óxido
Formula: MnO
MW: 70.94 g/mol
Pto. de fusión: 1650 °C
Densidad: 5.43
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016226
Núm. CAS: 1344-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green Crystalline powder and/or chunks
Titration Complexometric 76.7 to 78.2 % (Mn)
Total trace metal impurities ≤100 ppm