Indium(III) acetate, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
436980100 436980500
ACRO436980100EA 107 EUR
ACRO436980100 ACRO436980500
Indium(III) acetate, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) acetate
Formula: C₂H₄InO₂
Pto. de fusión: 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054347
Núm. CAS: 25114-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 35.3 to 43.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤100 ppm