Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437000050 437005000
ACRO437000050EA 977 EUR
ACRO437000050 ACRO437005000
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate 99.995% (trace metals basis)
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
Formula: Pt(NH₃)₄Cl₂·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149947
Núm. CAS: 108374-32-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤50 ppm
Platinum (Pt) 51 to 59 % (typical)