Teluro 99.999% (trace metals basis), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437010250 437011000
ACRO437010250EA 99.7 EUR
ACRO437010250 ACRO437011000
Teluro 99.999% (trace metals basis), en polvo
Teluro
Formula: Te
MW: 127.6 g/mol
Pto. Ebullición: 990 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 450 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134062
Núm. CAS: 13494-80-9
Índice Merck: 12,09273
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm