Potasio tetracloroplatinato (II) 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloroplatinato de dipotasio
437030010 437030050
ACRO437030010EA 207 EUR
ACRO437030010 ACRO437030050
Potasio tetracloroplatinato (II) 99.99% (trace metals basis)
Potasio tetracloroplatinato (II)
Formula: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Densidad: 3.38
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011378
Núm. CAS: 10025-99-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,07855
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to red to brown Crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm