Tricloruro de oro 99.99+% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de oro (III), Oro (III) cloruro
437080010 437080050
ACRO437080010EA 342 EUR
ACRO437080010 ACRO437080050
Tricloruro de oro 99.99+% (trace metals basis)
Tricloruro de oro
Formula: AuCl₃
MW: 303.32 g/mol
Pto. de fusión: 254 °C
Densidad: 4.3
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014172
Núm. CAS: 13453-07-1
Índice Merck: 13,04536
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to brown Crystalline powder or crystals
Assay 63.0 to 66.9 % (Au)
Total trace metal impurities ≤100 ppm