Cloruro de rodio (III) hidrato 99.95% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
437090010 437092500
ACRO437090010EA 1190 EUR
ACRO437090010 ACRO437092500
Cloruro de rodio (III) hidrato 99.95% (trace metals basis)
Cloruro de rodio (III) hidrato
Formula: Cl₃Rh·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149839
Núm. CAS: 20765-98-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to brown to black Crystals
Assay 37.0 to 43.0 % (Rh)
Total trace metal impurities ≤500 ppm