Hierro 99.99% (trace metals basis), en gránulos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
437110050 437110250
ACRO437110050EA 57 EUR
ACRO437110050 ACRO437110250
Hierro 99.99% (trace metals basis), en gránulos
Hierro
Formula: Fe
MW: 55.85 g/mol
Pto. Ebullición: 3000 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1535 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010999
Núm. CAS: 7439-89-6
Índice Merck: 13,05109
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver grey Granules
Particle size 0.5 to 1 mm
Total trace metal impurities ≤100 ppm