Potasio hidróxido 99.98% (trace metals basis), en lentejas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
437131000 437135000
ACRO437131000EA 154 EUR
ACRO437131000 ACRO437135000
Potasio hidróxido 99.98% (trace metals basis), en lentejas
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Pto. Ebullición: 1320 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 360 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Pellets
Total trace metal impurities ≤200 ppm
Titration with HCl ≥59.5 % (K)