Oro 99.99% (trace metals basis), en perlas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
437140010
437140050
ACRO437140010EA
345
EUR
ACRO437140010
ACRO437140050
Oro 99.99% (trace metals basis), en perlas
Oro
Formula:
Au MW: 196.97 g/mol Pto. Ebullición: 2800 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 1065 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003436 Núm. CAS: 7440-57-5 Índice Merck: 12,04526 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Golden Beads or pellets |
Total trace metal impurities | ≤100 ppm |