Dióxido de silicio 99.998% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
437150050 437150200 437151000
ACRO437150050EA 51.6 EUR
ACRO437150050 ACRO437150200 ACRO437151000
Dióxido de silicio 99.998% (trace metals basis)
Dióxido de silicio
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1610 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
Índice Merck: 14,08493
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Assay 44.5 to 47.9 % (Si)
Total trace metal impurities ≤20 ppm