Sodio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437160100 437160500 437165000
ACRO437160100EA 77 EUR
ACRO437160100 ACRO437160500 ACRO437165000
Sodio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Pto. Ebullición: 380 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 306 °C
Densidad: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011119
Núm. CAS: 7631-99-4
UN: 1498
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Sodium (Na) Confirmed