Ácido tetracloroaurico hidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Gold(III) chloride hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate(III) xhydrate, Hydrogen tetrachloroaurate (III) hydrate, Hydrogen tetrachloroaurate hydrate, Chloroauric acid, tetra-Chloroauric acid hydrate
437170010 437170050
ACRO437170010EA 196 EUR
ACRO437170010 ACRO437170050
Ácido tetracloroaurico hidrato 99.999% (trace metals basis)
Ácido tetracloroaurico hidrato
Formula: HAuCl₄·H₂O
MW: 357.8 g/mol
Pto. de fusión: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149903
Núm. CAS: 27988-77-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Crystals
Assay 49 to 51 % (Au)
Total trace metal impurities ≤10 ppm