Calcio carbonato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
437190050 437190250
ACRO437190050EA 78.9 EUR
ACRO437190050 ACRO437190250
Calcio carbonato 99.999% (trace metals basis)
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Pto. de fusión: 825 °C (desc.)
Densidad: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 39 to 42 %
Total trace metal impurities ≤10 ppm