Isoproterenol hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DL-Isoproterenol hydrochloride, (±)-Isoproterenol hydrochloride, Isoprenaline hydrochloride
437210050 437210250 437211000
ACRO437210050EA 57.4 EUR
ACRO437210050 ACRO437210250 ACRO437211000
Isoproterenol hydrochloride 98%
Isoproterenol hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
Pto. de fusión: 165…175 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012603
Núm. CAS: 51-30-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %