L-Dihydroorotic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-2,6-Dioxohexahydropyrimidine-4-carboxylic acid
437240010 437240050
ACRO437240010EA 176 EUR
ACRO437240010 ACRO437240050
L-Dihydroorotic acid 99%
L-Dihydroorotic acid
Formula: C₅H₆N₂O₄
Pto. de fusión: 254…255 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00085339
Núm. CAS: 5988-19-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %