N,N-Diethylsalicylamide 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437250050 437250250
ACRO437250050EA 106 EUR
ACRO437250050 ACRO437250250
N,N-Diethylsalicylamide 97%
N,N-Diethylsalicylamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 99,1…100.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010816
Núm. CAS: 19311-91-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98.0 to 106.0 °C
GC ≥96.0 %