(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
437281000 437282500
ACRO437281000EA 78.5 EUR
ACRO437281000 ACRO437282500
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene 97%
(S)-1-(Diphenylphosphino)-2-[(S)-4-isopropyloxazolin-2-yl]ferrocene
Formula: C₂₈H₂₈FeNOP
Pto. de fusión: 162…165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15144869
Núm. CAS: 163169-29-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %