DL-Propargylglycine 98%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Aminopent-4-ynoic acid, PAG, 2-Amino-4-pentynoic acid, H-DL-Pra-OH

437320010 437320050
ACRO437320010EA 145 EUR
ACRO437320010 ACRO437320050
DL-Propargylglycine 98%
DL-Propargylglycine
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113,116 g/mol
Pto. de fusión: 235 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00056728
Núm. CAS: 64165-64-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR