4-Amino-3-formilpiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-Aminonicotinaldehyde
437350010 437350050
ACRO437350010EA 145 EUR
ACRO437350010 ACRO437350050
4-Amino-3-formilpiridina 95%
4-Amino-3-formilpiridina
Formula: C₆H₆N₂O
Pto. de fusión: 111,2…112.7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038972
Núm. CAS: 42373-30-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %