2-Aminoisonicotinic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Aminopyridine-4-carboxylic acid
437360010 437360050
ACRO437360010EA 54.3 EUR
ACRO437360010 ACRO437360050
2-Aminoisonicotinic acid 97%
2-Aminoisonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 345,2…347.3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233714
Núm. CAS: 13362-28-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %