3-Bromo-5-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
437400050 437400250
ACRO437400050EA 165 EUR
ACRO437400050 ACRO437400250
3-Bromo-5-cloropiridina 97%
3-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
MW: 192.44 g/mol
Pto. de fusión: 78.7…80.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114221
Núm. CAS: 73583-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77.0 to 81.0 °C
Water ≤3.00 %
GC ≥96.0 %