N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

437640010 437640050
ACRO437640010EA 42.4 EUR
ACRO437640010 ACRO437640050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 99%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Pto. de fusión: 88…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062043
Núm. CAS: 33125-05-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR