4-Amino-2-bromopiridina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
437410010 437410050
ACRO437410010EA 30.6 EUR
ACRO437410010 ACRO437410050
4-Amino-2-bromopiridina 95%
4-Amino-2-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646061
Núm. CAS: 7598-35-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %