3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
437420010
437420050
ACRO437420010EA
46.4
EUR
ACRO437420010
ACRO437420050
3-Bromo-5-fluoropiridina 97%
3-Bromo-5-fluoropiridina
Formula:
C₅H₃BrFN Pto. Ebullición: 78 °C (11Torr) Pto. de fusión: 24…28 °C Pto. de inflamación: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112555 Núm. CAS: 407-20-5 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to white Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |