5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromo-7-azaindole
437430010 437430050
ACRO437430010EA 53.8 EUR
ACRO437430010 ACRO437430050
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,04 g/mol
Pto. de fusión: 179,7…180.7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659677
Núm. CAS: 183208-35-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %