6-Chloro-7-deazapurine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
437440010 437440050
ACRO437440010EA 110 EUR
ACRO437440010 ACRO437440050
6-Chloro-7-deazapurine 97%
6-Chloro-7-deazapurine
Formula: C₆H₄ClN₃
MW: 153.57 g/mol
Pto. de fusión: 180.9…182.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01686865
Núm. CAS: 3680-69-1
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %