4-Iodonicotinonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
437450010
437450050
ACRO437450010EA
426
EUR
ACRO437450010
ACRO437450050
4-Iodonicotinonitrilo 97%
4-Iodonicotinonitrilo
Formula:
C₆H₃IN₂ Pto. de fusión: 114…115 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD09037453 Núm. CAS: 490039-72-0 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
GC | ≥96.0 % |