(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (S)-3-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
437470010 437470050
ACRO437470010EA 192 EUR
ACRO437470010 ACRO437470050
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine 97%
(S)-3-(Aminomethyl)-1-boc-piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839877
Núm. CAS: 140645-24-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)