1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437500010 437500050
ACRO437500010EA 187 EUR
ACRO437500010 ACRO437500050
1-Boc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Boc-4-piperidineacetic acid
Formula: C₁₂H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 99…100,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800239
Núm. CAS: 157688-46-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 102 °C
Titration with NaOH 96 to 104 %