Sodium hexanoate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-caproicacidsodiumsalt, Sodium Hexanoate
437540100 437540250
ACRO437540100EA 93.7 EUR
ACRO437540100 ACRO437540250
Sodium hexanoate 99%
Sodium hexanoate
Formula: C₆H₁₁NaO₂
Pto. de fusión: 231,2…233.8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059056
Núm. CAS: 10051-44-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %