5-Bromo-2-methylindole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437560010 437560050
ACRO437560010EA 91.8 EUR
ACRO437560010 ACRO437560050
5-Bromo-2-methylindole 98%
5-Bromo-2-methylindole
Formula: C₉H₈BrN
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863677
Núm. CAS: 1075-34-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to pink to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %