Boc-b-Alanine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
437650050 437650250 437651000
ACRO437650050EA 24.6 EUR
ACRO437650050 ACRO437650250 ACRO437651000
Boc-b-Alanine 99%
Boc-b-Alanine
Formula: C₈H₁₅NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037291
Núm. CAS: 3303-84-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N