Ácido 3-metoxiantranilico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437720010 437720050 437720250
ACRO437720010EA 38.7 EUR
ACRO437720010 ACRO437720050 ACRO437720250
Ácido 3-metoxiantranilico 98%
Ácido 3-metoxiantranilico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 168…170,7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075178
Núm. CAS: 3177-80-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %