4-Cyanophenylacetic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437730010 437730050
ACRO437730010EA 141 EUR
ACRO437730010 ACRO437730050
4-Cyanophenylacetic acid 97%
4-Cyanophenylacetic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Pto. de fusión: 151…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798066
Núm. CAS: 5462-71-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150.0 to 155.0 °C
HPLC ≥96.0 %