2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437750010 437752500
ACRO437750010EA 216 EUR
ACRO437750010 ACRO437752500
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde 97%
2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
Formula: C₇H₅NO₂
Pto. de fusión: 123,3…124.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010103
Núm. CAS: 5431-44-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
GC ≥96.0 %