1-Benciloxi-3-bromobenceno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Benzyloxybromobenzene, 1-(Benzyloxy)-3-bromobenzene
437790100
437790500
ACRO437790100EA
63.5
EUR
ACRO437790100
ACRO437790500
1-Benciloxi-3-bromobenceno 96%
1-Benciloxi-3-bromobenceno
Formula:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263.13 Pto. de fusión: 60…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00155065 Núm. CAS: 53087-13-1 UN: 3077 ADR: 9 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C |
GC | ≥95.0 % |