Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
437830010 437830050
ACRO437830010EA 171 EUR
ACRO437830010 ACRO437830050
Cyclopentanesulphonyl chloride 90%
Cyclopentanesulphonyl chloride
Formula: C₅H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 95…98 °C (2Torr)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04117774
Núm. CAS: 26394-17-2
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88.0 %