2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-cloro-2-piridilamina
437910010 437910050
ACRO437910010EA 55.1 EUR
ACRO437910010 ACRO437910050
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina 97%
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207.46 g/mol
Pto. de fusión: 82…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00955627
Núm. CAS: 26163-03-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 87 °C
GC ≥96.0 %