2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
437920010 437920050
ACRO437920010EA 128 EUR
ACRO437920010 ACRO437920050
2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina 97%
2-Metil-1,3-benzoxazol-5-amina
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,161 g/mol
Pto. de fusión: 72…74,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00628970
Núm. CAS: 72745-76-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥96.0 %