tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
437980010 437980050
ACRO437980010EA 156 EUR
ACRO437980010 ACRO437980050
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 97%
tert-Butyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₉NO₃
Pto. de fusión: 58…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779385
Núm. CAS: 147804-30-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %