5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydrobenzofuran-5-amine, 5-Amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-amine, 5-Benzofuranamine,2,3-dihydro-
438030010 438030050
ACRO438030010EA 156 EUR
ACRO438030010 ACRO438030050
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan 97%
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Formula: C₈H₉NO
MW: 135.166 g/mol
Pto. de fusión: 81.6…83.4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617969
Núm. CAS: 42933-43-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥96.0 %