4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3-(trifluorometil)-1H-pirazol
438040010 438040050
ACRO438040010EA 128 EUR
ACRO438040010 ACRO438040050
4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol 97%
4-Bromo-3-(trifluorometil)pirazol
Formula: C₄H₂BrF₃N₂
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969230
Núm. CAS: 19968-17-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %